Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium, 32 % p/p, pour la détermination de l’azote, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
Conditionnement:
1L
5L
Spécification
Spécification
| Plage de pourcentage du dosage | 32% (w/w) |
| Quantité | 5 L |
| Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
| Forme physique | Liquide |