Learn More
Hydroxyde de sodium, solution aqueuse à 25 % p/v, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
missing translation for 'unitSize'
1L
4L
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Sodium hydroxide |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 1.28g/cm3 at 20°C |
| Quantité | 4 L |
| Poids de la formule | 40 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Sodium hydroxide: 25%; Water: 75% |
| Tension de vapeur | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
| Forme physique | Liquide |
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction