Learn More
Hydroxyde de sodium, solution volumétrique 1 N, réactif BAKER ANALYZED™, J.T.Baker™
Code produit. 15568344
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
Conditionnement:
Cubitainer
Flacon à col étroit en poly
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
SMILES [OH-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Hydroxide
Note relative au nom 1N Volumetric Solution
Quantité 4 L
Poids de la formule 40
Qualité Réactif BAKER ANALYZED™
Conditionnement Cubitainer
Gravité spécifique 1L = 1.05kg