missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Hydroxyde de sodium, 0,1 M Code produit.: 15309113
compliance-icons

Hydroxyde de sodium, 0,1 M

Code produit. 15309113 Tous les produits Reagecon Produits
500 mL
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15309113

Marque: Reagecon USP5805

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Spécification

Concentration 0.1M
Quantité 500 mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • SODIUM HYDROXIDE 1.00 NORMAL
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Hydroxyde de sodium, 0,1 M >

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis