Learn More
Solution volumétrique analytique d’hydroxyde de sodium faible en carbonate, 1,0 M, Reagecon™ Code produit.: 11512992
Solution volumétrique analytique d’hydroxyde de sodium faible en carbonate, 1,0 M, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit. 11512992 Tous les produits Reagecon Produits
1 L
Click to view available options
Quantité:
1 L
Code produit. 11512992
Marque: Reagecon S21001LC
Fournit une méthode pratique pour une analyse volumétrique précise en laboratoire. La solution volumétrique analytique d’hydroxyde de sodium faible en carbonate 1,0 M de Reagecon est une solution économique aux problèmes de préparation chronophages et fastidieux en termes de main-d’œuvre.
Solution volumétrique aqueuse prête à l’emploi pour toutes les applications de laboratoire analytique, qui peut être utilisée pour les titrations manuelles ou automatisées. Ce produit est certifié conforme aux spécifications décrites dans le certificat d’analyse. Le numéro du lot et la date de péremption figurent sur l’étiquette. La solution est certifiée traçable NIST. Ceci sera indiqué dans le certificat d’analyse.
  • Formule moléculaire : NaOH
  • Masse molaire : 40,00g/mol
  • N° CAS : 1310-73-2
  • Nº EIN ECS : 215-185-5
  • Faible teneur en carbonate (CO3)
Spécification
Couleur Incolore
Point d’ébullition 100°C
CAS 1310-73-2
Point de fusion 0°C
Formule moléculaire HNaO
Concentration 1.0mol/L
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Informations sur la solubilité Fully miscible
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Quantité 1 L
SMILES [OH-].[Na+]
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Poids de la formule 40.00g/mol
Traçabilité au NIST Traceable to NIST
Tension de vapeur 23hPa (at 20°C)
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotS2124L1 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/03/2025 Catalog NumberS21001LC
Numéro de lotS2124D1 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/12/2024 Catalog NumberS21001LC
Numéro de lotS2123M1 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/04/2024 Catalog NumberS21001LC
Numéro de lotS2123E1 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/11/2023 Catalog NumberS21001LC
Numéro de lotS2122F1 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/03/2023 Catalog NumberS21001LC
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution volumétrique analytique d’hydroxyde de sodium faible en carbonate, 1,0 M, Reagecon™ >