Learn More
Sodium Hydroxide, 98%, Honeywell™
Code produit. 15610820
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
Plastic bottle
for the manufacture of mirrors, pellets, Cl <0.007%
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
    Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
    Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Hydroxide
pH Alkaline
Couleur Colorless
Note relative au nom For the manufacture of mirrors, pellets, Cl <0.001%
Point d’ébullition 1390°C (1013 hPha)
CAS 1310-73-2
Point de fusion 319°C
Formule moléculaire HNaO
Formule linéaire NaOH
Numéro MDL MFCD00003548
Numéro UN UN1823
Densité 2.13g/cu.cm at 20°C
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Informations sur la solubilité Soluble in water, 1260g/L at 20°C
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Quantité 1 kg
SMILES [OH-].[Na+]
Nom IUPAC sodium;hydroxide
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Poids de la formule 40g/mol
Pourcentage de pureté 98.0 to 102.0%
Odeur Odorless
Conditionnement Plastic bottle
Densité de vapeur >1 (vs air)
Tension de vapeur 18mmHg (20°C), 3mmHg (37°C)
Forme physique Solide