Learn More
Hydroxyde de sodium, 0,2 N, solution étalon, composés, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10554901 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50L
500mL
Code produit. 10554901
Marque: Thermo Scientific Acros 349685000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39.997 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Solution volumétrique étalon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hydroxide
Couleur Incolore
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Formule moléculaire HNaO
Formule linéaire NaOH
Concentration 0.1996 to 0.2004N
Numéro MDL MFCD00003548
Fieser 01,1083; 05,616; 07,336; 08,460
Densité 1.0100g/mL
Merck Index 15, 8761
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Quantité 500 mL
SMILES [OH-].[Na+]
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Poids de la formule 39.99
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1.01
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium hydroxide, 0.2 N standard solution
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.