Learn More
Hydroxyde de sodium, 0,1 N, solution étalon, composés, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3734415 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Bidon en plastique
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
Code produit. 10637092
Marque: Thermo Scientific Acros 124190010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
Hydroxyde de sodium, HNaO, numéro CAS-1310-73-2, 7732-18-5,aetznatron, ascarite, soude caustique, soude, caustique, lessive de soude, hydrate de sodium, hydroxyde de sodium, hydroxyde de sodium na oh, solution d’hydroxyde de sodium, caustique blanche, 1 L, CHEBI:32145, beige à blanc, 0,0995 à 0,1005 N (20°C), 1,0000 g/ml
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Solution volumétrique étalon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hydroxide
Couleur Beige à blanc
Note relative au nom 0.1 N Standard Solution
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Formule moléculaire HNaO
Formule linéaire NaOH
Concentration 0.0995 to 0.1005N (20°C)
Numéro MDL MFCD00003548
Fieser 01,1083; 05,616; 07,336; 08,460
Densité 1.0000g/mL
Merck Index 15, 8761
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Quantité 1 L
SMILES [OH-].[Na+]
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Poids de la formule 40
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Poudre cristalline