Learn More
Tartrate d’hydrogène de sodium, 98 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10453005
250 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 526-94-3
Formule moléculaire C4H5NaO6
Poids moléculaire (g/mol) 172.07
Numéro MDL MFCD00065393,MFCD00065393
Clé InChI NKAAEMMYHLFEFN-UHFFFAOYNA-M
Synonyme sodium bitartrate, monosodium tartrate, sodium hydrogen tartrate, natriumtartrat german, sodium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, monobasic sodium tartrate, monosodium l-+-tartrate, tartaric acid, monosodium salt, natrium hydrogen-2r,3r-tartrat, weinstein
CID PubChem 23690454
Nom IUPAC sodium;2,3,4-trihydroxy-4-oxobutanoate
SMILES [Na+].OC(C(O)C([O-])=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hydrogen tartrate
Point de fusion 253°C
Couleur Blanc
pH 3.3 to 3.6 (5% soln.)
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Merck Index 15, 8725
Informations sur la solubilité Solubility in water: 89g/L (20°C)
Poids de la formule 172.07
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Analytique
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Sodium hydrogen tartrate
Nom du produit
Tartrate d’hydrogène de sodium, 98 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals >