Learn More
Hydrogénophosphate de sodium heptahydraté, ACS, 98,0 à 102,0 %, Thermo Scientific Chemicals
71.05€ - 175.88€
Identifiants chimiques
CAS 7782-85-6
Formule moléculaire H15Na2O11P
Poids moléculaire (g/mol) 268.06
Numéro MDL MFCD00149180
Clé InChI LVXHNCUCBXIIPE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
CID PubChem 6096963
Nom IUPAC hydrogénophosphate de disodium heptahydraté
SMILES O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11386429
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011592.36
500 g
71.05€
500g
11396429
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011592.A3
2 kg
175.88€
2kg
Description
Description
Sodium hydrogen phosphate is widely used in detergents and cleaning agents. Combined with trisodium phosphate, it is employed in the food industry to adjust the pH and in water treatment to prevent calcium scale formation. It is utilized as a saline laxative to clean the bowel before a colonoscopy. It prevents the coagulation of condensed milk. It is also utilized as anti-caking additive in powdered products. It enhances the cook time and used as thickening agent in desserts and puddings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l’eau et demander un avis médical.Porter des gants adaptés.Éliminer ce produit et/ou son récipient comme un déchet dangereux.
H315-H319-H335 :Provoque une irritation cutanée.Provoque une irritation oculaire grave.Peut irriter les voies respiratoires.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-448-7
missing translation for 'rtecsNumber' : WC4600000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Hydrogénophosphate de sodium heptahydraté, ACS, 98,0 à 102,0 %, Thermo Scientific Chemicals