Learn More
Phosphate d’hydrogène de sodium, anhydre, ACS, 99,0 % min., Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11396768
Phosphate d’hydrogène de sodium, anhydre, ACS, 99,0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11396768
5 kg
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Code produit. 11396768
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 013437.A7
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Sodium hydrogen phosphate is used in food and water treatment in conjunction with trisodium phosphate. It is used as an emulsifier and buffer in foods and pharmaceuticals, anti-caking additive in powdered products, dietary supplement, scale inhibitor, reagent and buffer in analytical chemistry. It finds application in detergents, cleaning agents, textile, leather auxiliary, fertilizers and galvanoplastics. Further, it is used as a saline laxative to treat constipation. It inhibits the calcium scale formation in water treatment plants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7558-79-4
Formule moléculaire HNa2O4P
Poids moléculaire (g/mol) 141.96
Numéro MDL MFCD00003496
Clé InChI BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
CID PubChem 24203
ChEBI CHEBI:34683
Nom IUPAC disodique ; phosphate d’hydrogène
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hydrogen phosphate, anhydrous
Couleur Blanc
Forme physique Granulés
Quantité 5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99.0% min.
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in ethanol,methanol and n-octanol.
Poids de la formule 141.98
Qualité ACS
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Aspect White granular
Nom du produit
Phosphate d’hydrogène de sodium, anhydre, ACS, 99,0 % min., Thermo Scientific Chemicals >