missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fumarate d’oxyde de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. 11420558
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 5873-57-4
Formule moléculaire C4H2NaO4
Poids moléculaire (g/mol) 137.05
Numéro MDL MFCD00039097
Clé InChI VRVKOZSIJXBAJG-TYYBGVCCSA-L
Synonyme sodium hydrogen fumarate, monosodium fumarate, sodium fumarate, maleic acid, sodium salt, maleinian sodu polish, fumaric acid monosodium salt, ccris 7315, 2-butenedioic acid 2z-, sodium salt, sodium e-3-carboxyacrylate, maleinian sodu
CID PubChem 6076814
Nom IUPAC sodium (2E)-but-2-enedioate
SMILES [Na+].[O-]C(=O)\C=C\C([O-])=O

Spécification

Nom chimique ou matériau Sodium hydrogen fumarate
Quantité 50 g
Poids de la formule 138.06
Pourcentage de pureté 98%

RUO – Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis