Learn More
Bicarbonate de sodium, certifié AR pour analyse, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur, Fisher Chemical
Code produit. 10725921
Click to view available options
Quantité:
500 g
3 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
CHNaO3, numéro CAS-144-55-8, acidosan, bicarbonate de soude, bicarbonate de soude, sel monosodique d’acide carbonique, meylon, neut, carbonate d’acide de sodium, bicarbonate de sodium, hydrogénocarbonate de sodium, hydrogénocarbonate de sodium, 500 g, CHEBI:32139, blanc, 84,01 g/mol, UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144-55-8
Formule moléculaire CHNaO3
Poids moléculaire (g/mol) 84.01
Numéro MDL MFCD00003528
Clé InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
CID PubChem 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Spécification
Point de fusion 270°C
Couleur Blanc
pH 8.3
Forme physique Solide en poudre
Quantité 3 kg
Nom IUPAC sodium ; carbonate d’hydrogène
Poids de la formule 84.01g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Identifiant produit
  • Sodium bicarbonate