Learn More
Bicarbonate de sodium, certifié AR pour analyse, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500 g
3 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Description
CHNaO3, numéro CAS-144-55-8, acidosan, bicarbonate de soude, bicarbonate de soude, sel monosodique d’acide carbonique, meylon, neut, carbonate d’acide de sodium, bicarbonate de sodium, hydrogénocarbonate de sodium, hydrogénocarbonate de sodium, 500 g, CHEBI:32139, blanc, 84,01 g/mol, UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Spécification
Spécification
Point de fusion | 270°C |
Couleur | Blanc |
pH | 8.3 |
Forme physique | Solide en poudre |
Quantité | 500 g |
Nom IUPAC | sodium ; carbonate d’hydrogène |
Poids de la formule | 84.01 g/mol |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
2526231 | Certificat d’analyse | 10/02/2025 | S/4240/70,S/4240/60,S/4240/63,S/4240/53,S/4240/65 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium bicarbonate
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bicarbonate de sodium, certifié AR pour analyse, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur, Fisher Chemical >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu