Learn More
Hydrure de sodium, dispersion à 60 % dans l’huile minérale, en sachets solubles, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbant, réactif de réduction
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium hydride, 60% dispersion in mineral oil |
Point de fusion | 800.0°C |
Couleur | Gris à jaune |
Forme physique | Poudre collante |
Quantité | 250 g |
Formule linéaire | NaH |
Fieser | 02,382; 01,1075; 04,452; 05,610; 06,541; 07,335; 08,458; 09,427; 11,486; 12,447; 14,288; 16,307 |
Point d’éclair | 165°C |
Merck Index | 15, 8760 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: reacts. Other solubilities: reacts with alcohols, soluble in molten sodium hydroxide, insoluble in cs2, ccl4, liquid nh3, benzene |