Learn More
Hexanitrocobalt(III) de sodium, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium hexanitrocobaltate(III) |
Point de fusion | 220.0°C |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 25 g |
Formule linéaire | Na3Co(NO2)6 |
Merck Index | 15,8738 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: 720g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol |
Poids de la formule | 403.94 |
Conditionnement | Flacon en verre |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0466943 | Certificat d’analyse | 18/10/2024 | 214865000,214861000,214860250 |
A0460061 | Certificat d’analyse | 13/02/2024 | 214865000,214861000,214860250 |
A0453967 | Certificat d’analyse | 25/08/2023 | 214865000,214861000,214860250 |
A0425503 | Certificat d’analyse | 25/08/2023 | 214865000,214861000,214860250 |
A0399184 | Certificat d’analyse | 15/12/2022 | 214865000,214861000,214860250 |
Sécurité et traitement
- Sodium hexanitrocobaltate(III)
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.