Learn More
Hexamétaphosphate de sodium, pure, flocons, principalement (NaPO3)6, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Description
Na6O18P6, Numéro CAS-10124-56-8, 1 kg, blanc, 611,7708 g/mol, 640°C, 136045, pot de poudre en plastique, 6,0 à 7,7, solide
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Point de fusion | 640°C |
Couleur | Blanc |
pH | 6.0 to 7.7 |
Forme physique | Pleine |
Quantité | 1 kg |
Poids de la formule | 611.7708g/mol |
Qualité | Pures |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |