Learn More
Hexamétaphosphate de sodium, SLR, poudre, principalement (NaPO3)6, Fisher Chemical
Na6O18P6, Numéro CAS-10124-56-8, 500 g, blanc, 611,7708 g/mol, 640°C, 136045, pot de poudre en plastique, 6,0 à 7,7, solide
41.60€ - 101.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10124-56-8 |
---|---|
Formule moléculaire | Na6O18P6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 611.77 |
Numéro MDL | 136045 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10204640
|
Fisher Chemical
S/4160/53 |
500 g |
41.60€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10518450
|
Fisher Chemical
S/4160/60 |
1 kg |
101.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Na6O18P6, Numéro CAS-10124-56-8, 500 g, blanc, 611,7708 g/mol, 640°C, 136045, pot de poudre en plastique, 6,0 à 7,7, solide
Identifiants chimiques
10124-56-8 | |
Na6O18P6 | |
611.77 | |
136045 |
Spécification
640°C | |
Blanc | |
Solide en poudre | |
136045 | |
611.7708 g/mol |
10124-56-8 | |
6.0 à 7.7 | |
Na6O18P6 | |
611.77 | |
Récipient de poudre en plastique |