Learn More
Hexafluoroantimonate(V) de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium hexafluoroantimonate(V) |
Quantité | 500 g |
Numéro UN | UN1549 |
Poids de la formule | 258.73 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Odeur | Odorless |
Densité | 3.38 |
Nom du produit
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur