Learn More
Glycolate de sodium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11439463
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Sodium glycolate is used as a disintegrant, suspending agent, gelling agent, buffering agent and in pharmaceutical grade for tablets and capsules. Further, it is used in cosmetics and personal care products primarily as an exfoliant, as pH adjusters, skin-conditioning agents and as a flavoring agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le glycolate de sodium est utilisé comme agent désintégrant, agent de suspension, agent gélifiant, agent tampon et de qualité pharmaceutique dans les comprimés et les capsules. De plus, il est utilisé dans les cosmétiques et les produits de soins personnels principalement comme exfoliant, ajusteurs de pH, agents de conditionnement de la peau et agent aromatisant.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2836-32-0
Formule moléculaire C2H3NaO3
Poids moléculaire (g/mol) 98.033
Numéro MDL MFCD00065358
Clé InChI VILMUCRZVVVJCA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium glycolate, sodium hydroxyacetate, sodium 2-hydroxyacetate, sodium lycolate, monosodium glycolate, glycolic acid sodium salt, natriumglykolat, sodium glycollate, acetic acid, hydroxy-, monosodium salt, glycolic acid, monosodium salt
CID PubChem 517347
Nom IUPAC sodium ; 2-hydroxyacétate
SMILES C(C(=O)[O-])O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Glycolate
Point de fusion 210°C to 218°C
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire HOCH2CO2Na
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 98.03
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Grumeau / poudre