Learn More
Fluorure de sodium, 99+ %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
19.20€ - 209.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7681-49-4 |
---|---|
Formule moléculaire | FNa |
Poids moléculaire (g/mol) | 41.99 |
Numéro MDL | MFCD00003524 |
Clé InChI | PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril |
CID PubChem | 5235 |
ChEBI | CHEBI:28741 |
Nom IUPAC | fluorure de sodium |
SMILES | [F-].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10296970
|
Thermo Scientific Acros
201290250 |
25 g | Flacon en plastique |
19.20€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10113980
|
Thermo Scientific Acros
201295000 |
500 g | Flacon en plastique |
67.50€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10761994
|
Thermo Scientific Acros
201290025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
209.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-XIdentifiants chimiques
7681-49-4 | |
41.99 | |
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M | |
5235 | |
fluorure de sodium |
FNa | |
MFCD00003524 | |
sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril | |
CHEBI:28741 | |
[F-].[Na+] |
Spécification
1700.0°C | |
993.0°C | |
7681-49-4 | |
Poudre | |
FNa | |
MFCD00003524 | |
15, 8754 | |
Solubility in water: 40g/L (25°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol | |
[F-].[Na+] | |
41.99 | |
CHEBI:28741 | |
≥99% | |
0.2% max. (150°C) |
Sodium fluoride | |
p.a. | |
Blanc | |
99+% | |
NaF | |
01,1073; 02,382 | |
sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril | |
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M | |
fluorure de sodium | |
5235 | |
41.98 | |
Analytique |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Au contact d’un acide, dégage un gaz très toxique.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau et au savon.
En cas d’irritation cutanée :
Mention d’avertissement GHS : danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-667-8
missing translation for 'rtecsNumber' : WB0350000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Sodium fluoride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.