Learn More
Éthanolate de sodium, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11342426
100 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2000 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éthanolate de sodium est utilisé comme base forte dans la synthèse organique. Il participe activement à la condensation de Claisen, à la réaction de Stobbe et à la réduction de Wolf-Kishner. C’est une matière première importante pour la synthèse de l’ester éthylique et de l’ester diéthylique de l’acide malonique. Dans la synthèse de l’éther de Williamson, il réagit avec le bromure d’éthyle pour former de l’éther diéthylique. Il est largement utilisé comme base pour la génération de carbanions qui sont utilisés pour les réactions d’alkylation et de condensation.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol et le méthanol.
Remarques
Sensible à l’humidité. Il subit une hydrolyse rapide pour former de l’hydroxyde de sodium en présence d’air humide. Incompatible avec l’eau, les bases fortes, les acides, les agents oxydants, les métaux alcalins, les agents oxydants forts, l’ammoniac, les chlorures acides, les anhydrides acides, les agents réducteurs, les peroxydes, les acides et les solvants chlorés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-52-6
Formule moléculaire C2H5NaO
Poids moléculaire (g/mol) 68.051
Numéro MDL MFCD00012417
Clé InChI QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium ethoxide, sodium ethylate, sodium ethanolate, sodiumethoxide, ethoxysodium, ethanol, sodium salt, caustic alcohol, naoet, etona, ethanol, sodium salt 1:1
CID PubChem 2723922
ChEBI CHEBI:52096
Nom IUPAC Sodium ; éthanolate
SMILES CC[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium ethoxide
Point de fusion >300°C
pH 13
Point d’éclair 30°C (86°F)
Odeur Irritating
Quantité 100 g
Numéro UN UN3206
Beilstein 3593646
Sensibilité Air and moisture sensitive
Merck Index 14,8613
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol and methanol.
Poids de la formule 68.05
Pourcentage de pureté 96%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium ethoxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Substance et mélange auto-échauffants Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H251-Matière auto-échauffante; peut s'enflammer.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P235+P410-Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Ethanol, sodium salt
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Éthanolate de sodium, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >