Learn More
Éthoxyde de sodium, 21 % dans l’éthanol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
23.30€ - 88.40€
Identifiants chimiques
CAS | 141-52-6, 64-17-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H5NaO |
Poids moléculaire (g/mol) | 68.04 |
Numéro MDL | MFCD00012417 |
Clé InChI | QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | sodium ethoxide, sodium ethylate, sodium ethanolate, sodiumethoxide, ethoxysodium, ethanol, sodium salt, caustic alcohol, naoet, etona, ethanol, sodium salt 1:1 |
CID PubChem | 2723922 |
ChEBI | CHEBI:52096 |
Nom IUPAC | Sodium ; éthanolate |
SMILES | CC[O-].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10568505
|
Thermo Scientific Acros
429301000 |
100 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
23.30€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10568045
|
Thermo Scientific Acros
429308000 |
800 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
88.40€
800mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
141-52-6, 64-17-5 | |
68.04 | |
QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N | |
2723922 | |
Sodium ; éthanolate |
C2H5NaO | |
MFCD00012417 | |
sodium ethoxide, sodium ethylate, sodium ethanolate, sodiumethoxide, ethoxysodium, ethanol, sodium salt, caustic alcohol, naoet, etona, ethanol, sodium salt 1:1 | |
CHEBI:52096 | |
CC[O-].[Na+] |
Spécification
91.0°C | |
21% in ethanol | |
C2H5NaO | |
MFCD00012417 | |
15,8749 | |
Solubility in water: miscible (hydrolyse) | |
CC[O-].[Na+] | |
68.04 | |
CHEBI:52096 | |
1.385 | |
0.8680g/mL |
Sodium ethoxide | |
141-52-6, 64-17-5 | |
C2H5ONa | |
25°C | |
sodium ethoxide, sodium ethylate, sodium ethanolate, sodiumethoxide, ethoxysodium, ethanol, sodium salt, caustic alcohol, naoet, etona, ethanol, sodium salt 1:1 | |
QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N | |
Sodium ; éthanolate | |
2723922 | |
68.04 | |
0.868 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs très inflammables.
Réagit violemment au contact de l’eau.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes n
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 205-487-5
- Sodium ethoxide, 21% in ethanol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
For Manufacturing and Laboratory Use. Not for beverage use