Learn More
Dodécylsulfate de sodium (SDS), ≥ 95 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15865308
Dodécylsulfate de sodium (SDS), ≥ 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15865308 Tous les produits Thermo Scientific Produits
1 kg, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Carton
Flacon en plastique
Code produit. 15865308
Marque: Thermo Scientific J18220.A1
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 151-21-3
Formule moléculaire C12H25NaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 288.38
Numéro MDL MFCD00036175
Clé InChI DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme Sodium Lauryl Sulfate,n to Dodecyl sulfate sodium salt
CID PubChem 3423265
ChEBI CHEBI:8984
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Dodecyl Sulfate (SDS)
Forme physique Poudre cristalline
Point de fusion ∼206°C
Quantité 1 kg
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3(CH2)11OSO3Na
Numéro UN UN2926
Beilstein 3599286
Nom IUPAC sodium dodecyl sulfate
Poids de la formule 288.38
Pourcentage de pureté ≥95%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot232215 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/07/2024 Catalog NumberJ18220.A1,J18220.36,J18220.A7
Numéro de lot242192 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog NumberJ18220.A1,J18220.36,J18220.A7
Numéro de lot200082 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/11/2023 Catalog NumberJ18220.A1,J18220.36,J18220.A7
Numéro de lot231190 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/10/2023 Catalog NumberJ18220.A1,J18220.36,J18220.A7
Numéro de lot232201 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/10/2023 Catalog NumberJ18220.A1,J18220.36,J18220.A7
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium dodecyl sulfate, Thermo Scientific
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium lauryl sulphate
Nom du produit
Dodécylsulfate de sodium (SDS), ≥ 95 %, Thermo Scientific Chemicals >