Learn More
Dihydrogénophosphate de sodium dihydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15443037
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
10 kg
Sodium dihydrogen phosphate dihydrate acts as buffering capacity reagent in molecular biology, biochemistry and chromatography. It is used in the preparation of biological buffers. It is also used in the purification of antibodies, as a laxative and, in combination with other sodium phosphates
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dihydrogénophosphate de sodium dihydraté agit comme réactif de capacité tampon en biologie moléculaire, en biochimie et en chromatographie. Il est utilisé dans la préparation de tampons biologiques. Il est également utilisé dans la purification des anticorps, en tant que produit laxatif, et en association avec d’autres phosphates de sodium
Solubilité
Soluble dans l’eau.(1 M à 20°C)
Notes
Hygroscopiques. Stocker sous un gaz inerte. Incompatible avec les agents oxydants et l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13472-35-0
Formule moléculaire H6NaO6P
Numéro MDL MFCD00149209
Clé InChI VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium phosphate monobasic dihydrate, monosodium phosphate dihydrate, sodium phosphate, monobasic, dihydrate, phosphoric acid, monosodium salt, dihydrate, sodium dihydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate nah2po4 dihydrate, monosodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrate dihydrogen phosphate, acmc-20ajoh
CID PubChem 23673460
Nom IUPAC sodium ; dihydrogénophosphate ; dihydraté
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium dihydrogen phosphate dihydrate
Quantité 2500 g
Formule linéaire NaH2PO4·2H2O
Merck Index 14,8660
Informations sur la solubilité Soluble in water.(1 M at 20°C)
SMILES O.O.OP(=O)(O)[O-].[Na+]
Poids moléculaire (g/mol) 156.006
Poids de la formule 156.01 (119.98 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%
Sensibilité Hygroscopic
Densité 1.91