Learn More
Sodium Dichromate Dihydrate, puriss. p.a. ACS Reagent, ≥99.5% (RT), Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium Dichromate Dihydrate |
Point de fusion | 91°C (literature) |
Forme physique | Solid |
Quantité | 250 g |
Formule linéaire | Na2Cr2O7 · 2H2O |
Numéro UN | UN3086 |
Poids de la formule | 298g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99.5% (RT) |
Qualité | ACS/certifié pur |
Conditionnement | Flacon poly |