Learn More
Dichromate de sodium dihydraté, réactif de qualité ACS, 99,5 - 100,5 %, Thermo Scientific Chemicals
30.20€ - 268.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7789-12-0 |
---|---|
Formule moléculaire | Cr2Na2O7·2H2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 298 |
Clé InChI | JYDRNIYTFCBIFC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | sodium dichromate dihydrate, unii-52125xyy2a, ccris 6344, disodium chromate dihydrate, sodium dichromate vi dihydrate, sodium dichromate dihydrate vi, chromic acid h2cr2o7 , disodium salt, dihydrate, dichromic acid h2cr2o7 , disodium salt, dihydrate, dsstox_cid_12061, dsstox_rid_78903 |
CID PubChem | 108005 |
Nom IUPAC | oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochrome disodique dihydraté |
SMILES | O.O.[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12634977
|
Thermo Scientific Acros
385631000 |
100 g | Flacon en plastique |
30.20€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12674987
|
Thermo Scientific Acros
385635000 |
500 g | Flacon en plastique |
80.70€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12662690
|
Thermo Scientific Acros
385630025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
268.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7789-12-0 | |
298 | |
sodium dichromate dihydrate, unii-52125xyy2a, ccris 6344, disodium chromate dihydrate, sodium dichromate vi dihydrate, sodium dichromate dihydrate vi, chromic acid h2cr2o7 , disodium salt, dihydrate, dichromic acid h2cr2o7 , disodium salt, dihydrate, dsstox_cid_12061, dsstox_rid_78903 | |
oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochrome disodique dihydraté |
Cr2Na2O7·2H2O | |
JYDRNIYTFCBIFC-UHFFFAOYSA-N | |
108005 | |
O.O.[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Spécification
400.0°C | |
357.0°C | |
99.5-100.5% | |
Na2Cr2O7·2H2O | |
sodium dichromate dihydrate, unii-52125xyy2a, ccris 6344, disodium chromate dihydrate, sodium dichromate vi dihydrate, sodium dichromate dihydrate vi, chromic acid h2cr2o7 , disodium salt, dihydrate, dichromic acid h2cr2o7 , disodium salt, dihydrate, dsstox_cid_12061, dsstox_rid_78903 | |
JYDRNIYTFCBIFC-UHFFFAOYSA-N | |
oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochrome disodique dihydraté | |
108005 | |
99.5 to 100.5% |
Sodium dichromate dihydrate | |
7789-12-0 | |
Cr2Na2O7·2H2O | |
15,8744 | |
Solubility in water: 730g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol | |
O.O.[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] | |
298 | |
298 | |
Réactif ACS |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut induire des anomalies génétiques.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Mortel par inhalation.
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Noc
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Mention d’avertissement GHS :danger
- Sodium dichromate dihydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- H330-Mortel par inhalation.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.