Learn More
Cyclamate de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11402958
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
Code produit. 11402958
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A18666.0B
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 139-05-9 | C6H12NNaO3S | 201.22 g/mol
Sodium Cyclamate is an artificial sweetener and is 30 times as saccharose's. It is widely used in pickles, seasoning sauce, cakes, biscuits, bread, ice cream, frozen sucker, popsicles, drinks and so on, with a maximum amount of 0.65g/kg. Secondly, it is used in confect, with a maximum amount of 1.0g/kg. Thirdly, it is used in orange peel, preserved plum, dried arbutus and so on, with the largest amount of 8.0g/kg. It is also used in cosmetics and pharmaceutical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le cyclamate de sodium est un édulcorant artificiel 30 fois plus puissant que le saccharose. Il est largement utilisé dans les cornichons, les sauces d’assaisonnement, les gâteaux, les biscuits, le pain, la crème glacée, les bâtonnets glacés, les sucettes, les boissons, etc., avec une quantité maximale de 0,65 g/kg. Deuxièmement, il est utilisé en confiserie, avec une quantité maximale de 1,0 g/kg. Troisièmement, il est utilisé dans l’écorce d’orange, les prunes en conserve, l’arbousier séché, etc., avec la plus grande quantité de 8,0 g/kg. Il est également utilisé dans l’industrie cosmétique et pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (>=10 g/100 ml à 20°C).
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 139-05-9
Formule moléculaire C6H12NNaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 201.22
Numéro MDL MFCD00003827
Clé InChI UDIPTWFVPPPURJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium cyclamate, sodium cyclohexylsulfamate, sodium n-cyclohexylsulfamate, cyclamate sodium, cyclamic acid sodium salt, assugrin, ibiosuc, suessette, suestamin, sugarin
CID PubChem 23665706
ChEBI CHEBI:82431
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)NC1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium cyclamate
Point de fusion >300°C
Quantité 1000 g
Beilstein 4166868
Informations sur la solubilité Soluble in water (>=10g/100 mL at 20°C).
Nom IUPAC N-cyclohexylsulfamate de sodium
Poids de la formule 201.22
Pourcentage de pureté 98%