Learn More
Cyanoborohydrure de sodium, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
51.96€ - 611.04€
Identifiants chimiques
CAS 25895-60-7
Formule moléculaire CH3BNNa
Poids moléculaire (g/mol) 62.84
Numéro MDL MFCD00003516
Clé InChI CVDUGUOQTVTBJH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium cyanoborohydride, sodium cyanotrihydridoborate, unii-c4i8c58p9t, zlchem 216, sodium cyanoboron 1-
CID PubChem 20587905
SMILES [Na+].[BH3-]C#N
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10541231
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
168550100
10 g Flacon en verre
51.96€
10g
10082110
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
168550500
50 g Flacon en verre
170.85€
50g
10703504
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
168552500
250 g Flacon en verre
611.04€
250g
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
Spécification
Identifiants chimiques
25895-60-7
62.84
CVDUGUOQTVTBJH-UHFFFAOYSA-N
20587905
CH3BNNa
MFCD00003516
sodium cyanoborohydride, sodium cyanotrihydridoborate, unii-c4i8c58p9t, zlchem 216, sodium cyanoboron 1-
[Na+].[BH3-]C#N
Spécification
Sodium cyanoborohydride
25895-60-7
Poudre
CH3BNNa
MFCD00003516
15, 8742
Solubility in water: 2120g/L at 29°C (slow decomposition). Other solubilities: soluble in methanol; soluble in thf, 372g/L, at 28°C, 410g/L at 46°C, 422g/L at 62°C, soluble in diglyme 176g/L at 25°C, slightly soluble in ethanol, insoluble in ether, b
[Na+].[BH3-]C#N
62.84
62.84
>242.0°C
Blanc
95%
NaBH3CN
04,448; 05,607; 06,537; 07,334; 08,454; 09,424; 10,360; 11,481; 12,445; 14,287; 16,305; 17,388
sodium cyanoborohydride, sodium cyanotrihydridoborate, unii-c4i8c58p9t, zlchem 216, sodium cyanoboron 1-
CVDUGUOQTVTBJH-UHFFFAOYSA-N
cyanoborohydrure de sodium (1-)
20587905
95%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Matière solide inflammable.
Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables.
Mortel en cas d’ingestion.
Mortel par contact cutané.
Mortel par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Très toxique pour les organismes aquatiqu
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation.
- Ne pas fumer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin.
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 247-317-2
Recommended Storage : la substance est sensible à une dégradation progressive pendant le stockage.
Identifiant produit
  • Sodium cyanoborohydride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
  • H228-Matière solide inflammable.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.