Learn More
Sodium Cyanide, Reagent Grade, 97%, Honeywell™
Code produit. 15635220
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Qualité réactif, 97 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 143-33-9
Formule moléculaire CNNa
Poids moléculaire (g/mol) 49.01
Numéro MDL MFCD00003523
Clé InChI MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium cyanide, cyanogran, cymag, cyanide of sodium, sodium cyanide na cn, nacn, cyanobrik, cyanide salts, kyanid sodny, cyanasalt h
CID PubChem 8929
Nom IUPAC sodium;cyanide
SMILES [Na+].[C-]#N
Spécification
Point d’ébullition 1500°C
Nom chimique ou matériau Sodium cyanide
Point de fusion 563.7°C
Couleur Blanc
pH 11 to 12 (49g/L at 25°C)
Quantité 1 kg
Formule linéaire NaCN
Numéro UN UN1689
Beilstein 3587243
Informations sur la solubilité In water 49g/L at 20°C
Poids de la formule 49.01g/mol
Pourcentage de pureté 97%
Conditionnement Flacon poly
Aspect Crystalline powder or granules or chunks
Tension de vapeur 1mmHg (817°C)
Densité Vapor Density: 1.7 (vs air)