Learn More
Cyanure de sodium, granulés, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7046144
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11640222
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L13278.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Sodium cyanide is used as a starting material for the preparation of Reissert compounds and cyanogen bromide, cyanuric chloride and cyanogen chloride. It acts as a catalyst for the aminolysis of esters to primary amides. Furthermore, it is used for fumigation, electroplating, extracting gold and silver in mining industry. In organic synthesis, it is involved in the cyanation reaction of alkyl halides under phase transfer conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le cyanure de sodium est utilisé comme matériau de départ pour la préparation des composés de Reissert et du bromure de cyanogène, du chlorure cyanurique et du chlorure de cyanogène. Il agit comme un catalyseur pour l‘aminolyse des esters en amides primaires. De plus, il est utilisé pour la fumigation, l‘électroplastie, l‘extraction d‘or et d‘argent dans l‘industrie minière. En synthèse organique, il est impliqué dans la réaction de cyanation des halogénures d‘alkyle dans des conditions de transfert de phase.
Solubilité
Soluble dans l‘eau, l‘ammoniac, le méthanol et l‘éthanol. Légèrement soluble dans le diméthylformamide. Insoluble dans le diméthylsulfoxyde.
Remarques
Hygroscopique. Ne pas stocker près des acides. Incompatible avec les agents oxydants forts et le dioxyde de carbone.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 143-33-9
Formule moléculaire CNNa
Poids moléculaire (g/mol) 49.01
Numéro MDL MFCD00003523
Clé InChI MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium cyanide, cyanogran, cymag, cyanide of sodium, sodium cyanide na cn, nacn, cyanobrik, cyanide salts, kyanid sodny, cyanasalt h
CID PubChem 8929
Nom IUPAC sodium iminomethanide
SMILES [Na+].[C-]#N
Spécification
Point d’ébullition ∼1500°C
Nom chimique ou matériau Sodium cyanide
Point de fusion 563°C
Note relative au nom granules
Quantité 50 g
Formule linéaire NaCN
Numéro UN UN1689
Beilstein 3587243
Merck Index 14,8605
Informations sur la solubilité Soluble in water,ammonia,methanol and ethanol. Slightly soluble in dimethylformamide. Insoluble in dimethylsulphoxide.
Poids de la formule 49.01
Pourcentage de pureté 98%
Sensibilité Hygroscopic
Densité 1.61
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium cyanide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P330-Rincer la bouche.
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium cyanide