Learn More
Cyanure de sodium, + de 98 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
30.94€ - 225.12€
Identifiants chimiques
CAS | 143-33-9 |
---|---|
Formule moléculaire | CNNa |
Poids moléculaire (g/mol) | 49.01 |
Numéro MDL | MFCD00003523 |
Clé InChI | MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | sodium cyanide, cyanogran, cymag, cyanide of sodium, sodium cyanide na cn, nacn, cyanobrik, cyanide salts, kyanid sodny, cyanasalt h |
CID PubChem | 8929 |
SMILES | [Na+].[C-]#N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10497782
|
Thermo Scientific Acros
370310050 |
5 g | Flacon en verre |
30.94€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10018921
|
Thermo Scientific Acros
370310010 |
1 kg | Flacon en verre |
108.54€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10544654
|
Thermo Scientific Acros
370310025 |
2.5 kg | Flacon en verre |
225.12€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-XIdentifiants chimiques
143-33-9 | |
49.01 | |
MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N | |
8929 |
CNNa | |
MFCD00003523 | |
sodium cyanide, cyanogran, cymag, cyanide of sodium, sodium cyanide na cn, nacn, cyanobrik, cyanide salts, kyanid sodny, cyanasalt h | |
[Na+].[C-]#N |
Spécification
1497.0°C | |
562.0°C | |
143-33-9 | |
Crystals | |
CNNa | |
MFCD00003523 | |
04,446; 05,506; 06,535; 07,333; 08,453; 11,481; 13,185 | |
sodium cyanide, cyanogran, cymag, cyanide of sodium, sodium cyanide na cn, nacn, cyanobrik, cyanide salts, kyanid sodny, cyanasalt h | |
MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N | |
cyanure de sodium | |
8929 | |
≥98% |
Sodium cyanide | |
98+% | |
Blanc | |
98% min. (Argentometry) | |
NaCN | |
02, IV, 50 | |
15, 8741 | |
Solubility in water: 370g/L (20°C). Other solubilities: sparingly soluble in ethanol | |
[Na+].[C-]#N | |
49.01 | |
49 | |
Extra pur |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut être corrosif pour les métaux.
Mortel en cas d’ingestion.
Mortel par contact cutané.
Mortel par inhalation.
Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Très toxique pour les organismes aquatiques avec
Déclaration GHS P
Absorber toute substance répandue pour éviter qu’elle attaque les matériaux environnants.
Portez des gants de protection/des vêtements de protection.
Rincer la bouche.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver avec précaution et abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 205-599-4
Recommended Storage : Chambre anti-poison
- Sodium cyanide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H310-Mortel par contact cutané.
- H330-Mortel par inhalation.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P330-Rincer la bouche.
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.