Learn More
Citrate de sodium, dihydraté, granulaire, A.C.S., BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T.Baker™
139.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium Citrate |
Note relative au nom | Dihydrate |
Forme physique | Granulaire |
Quantité | 500 g |
Poids de la formule | 294.1 |
Qualité | Réactif BAKER ANALYZED™ ACS |
Conditionnement | Flacon poly |
Gravité spécifique | 1L = 1.70kg |