Learn More
Thermo Scientific Chemicals Citrate de sodium, 0,5 M solution tampon, pH 6,0
Marque:  Thermo Scientific Chemicals J61815.AP
Code produit. 15404329
  • 107.54€ / 500mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Sodium citrate, 0.5M buffer soln., pH 6.0 is used for RNA isolation. It aids in the detection of antigens in fixed tissue preparations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Citrate de sodium, Solvant tampon 0,5 M, le pH 6,0 est utilisé pour l’isolement de l’ARN. Il facilite la détection des antigènes dans les préparations de tissus fixes.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec la chaleur et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Sodium citrate buffer soln.
Solution de tampon 0.5M
Liquide
Odorless
Fully miscible in water.
Incolore
6.0
500 mL
MFCD00012462