Learn More
Thermo Scientific Chemicals Citrate de sodium, 0,5 M solution tampon, pH 5,5
64.02€ - 94.67€
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium citrate buffer soln.
Couleur Incolore
Concentration Solution de tampon 0.5M
pH 5.5
Forme physique Liquide
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15485459
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
J63199.AK
250 mL
64.02€
250mL
15495459
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
J63199.AP
500 mL
94.67€
500mL
Description
Description
Sodium citrate is commonly used in nucleic acid hybridization techniques at concentrations ranging from 0.1X to 20X depending on the application.  It is used to facilitate transfer of nucleic acids to membranes in southern and northern blotting, dot blotting, and colony and plaque lifts. 
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le citrate de sodium est couramment utilisé dans les techniques d’hybridation des acides nucléiques à des concentrations allant de 0,1X à 20X selon l’application.  Il est utilisé pour faciliter le transfert d’acides nucléiques vers les membranes dans les transferts southern et northern, dans le transfert de points, ainsi que dans les ascenseurs de colonies et de plaques. 
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
La solution 20X SSC (sans RNase) doit être stockée à température ambiante. Ce réactif doit rester stable pendant au moins 1 an dans son récipient non ouvert.
Spécification
Spécification
Sodium citrate buffer soln.
Solution de tampon 0.5M
Liquide
MFCD00012462
Incolore
5.5
Odorless
Soluble in water.
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H319
Provoque une grave irritation oculaire.
GHS P Statement
P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Wash thoroughly after handling.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Avertissement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2° à 8°C
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Citrate de sodium, 0,5 M solution tampon, pH 5,5