Learn More
Chlorure de sodium, tech. 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11317857
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
500 g
2 kg
10 kg
missing translation for 'unitSize'
10kg
2kg
500g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11317857
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 014265.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
Chlorite de sodium, ClNaO3, numéro CAS-7758-19-2, 7775-09-9, 1310-73-2, 497-19-8, 7647-14-5, 7757-82-6, chlorate de sodium, asex, acide chlorique, sel de sodium, atlacide, tumbleleaf, rasikal, kusatol, chlorsaure, desolet, chlorate de sodium, 10 kg, flocon blanc / poudre, nominalement 80 %, CHEBI:65242
Sodium chlorite is used in the in situ generation of chlorine dioxide for stripping of textiles, bleaching, pulp and paper industries. It acts as a disinfectant in water treatment plant and as a preservative in eye drops. It is also used in contact lens cleaning solution and for sanitizing air ducts. It is associated with zinc chloride and used as a component in therapeutic rinses, toothpastes, mouth sprays and gels. It is utilized for the synthesis of 4-oxo-2-alkenoic acids from alkyl furans. Further, it is involved as a reagent in Pinnick oxidation reaction to prepare carboxylic acid from aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7758-19-2, 7775-09-9, 1310-73-2, 497-19-8, 7647-14-5, 7757-82-6
Numéro MDL MFCD00003478
Nom IUPAC chlorite de sodium
Specifications
Nom chimique ou matériau Sodium chlorite
Point de fusion 180°C to 200°C (decomposition)
Couleur Blanc
Forme physique Flocons ou poudre
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage Nominally 80%
Formule moléculaire ClNaO3
Synonyme sodium;chlorite, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal
Informations sur la solubilité Soluble in water. Slightly soluble in methanol and ethanol.
Clé InChI YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[O-][Cl](=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 106.44
CID PubChem 516902
ChEBI CHEBI:65242
Poids de la formule 90.44
Qualité Technique
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Chlorite de sodium :80,0 % ; Chlorate de sodium :3,0 % ; hydroxyde de sodium :3,0 % ; carbonate de sodium :2,0 % ; chlorure de sodium :10,0 % ; sulfate de sodium :0,3 % ; eau :1,7%
Sensibilité Hygroscopic
Aspect White flake/powder
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium chlorite, technical grade
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium chlorite