Learn More
Chlorure de sodium, réactif ultra-pur ULTREX™, J.T. Baker™
Code produit. 15518324
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Chloride
CAS 7647-14-5
Quantité 100 g
Formule moléculaire ClNa
Numéro MDL MFCD00003477
Synonyme sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
Clé InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[Cl-]
Nom IUPAC sodium ; chlorure
Poids moléculaire (g/mol) 58.44
CID PubChem 5234
ChEBI CHEBI:26710
Poids de la formule 58.44
Qualité Réactif ULTREX™ Ultrapure
Conditionnement Flacon en verre ambré à col large
Gravité spécifique 1L = 2.16kg