Learn More
Chlorure de sodium, TraceSELECT™, pour l’analyse des éléments à l’état de traces, ≥99,999 % (base de métaux), Honeywell Fluka™
Code produit. 16635853
Click to view available options
500 g
Spécification
Point d’ébullition 1,465°C (1,013 hPa)
Nom chimique ou matériau Sodium chloride
Point de fusion 800°C
CAS 7647-14-5
Couleur Incolore
% max. CAS ≤ 100%
pH 7
Quantité 500 g
Formule moléculaire ClNa
Formule linéaire NaCl
Numéro MDL MFCD00003477
Beilstein 3534976
Synonyme Halite
Clé InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[Cl-]
Nom IUPAC chlorure de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 58.44
Qualité Analyse de traces
Densité 2.160 g/cm3 (20°C)