Learn More
Solution de chlorure de sodium, 30 g/l
Code produit. 11900725
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Conditionnement:
Polyéthylène
Utilisé pour la mesure de la salinité. Solution de chlorure de sodium, 30 g/l, Chem-Lab est une solution électrolytique, également connue sous le nom de solution saline. Cette solution étalon de référence est utilisée dans la détermination de la salinité, dans l’étalonnage des équipements et comme réactif chimique dans de nombreuses applications de laboratoire.
Cette solution étalon de chlorure de sodium contient une concentration précise de 30 g/l de NaCl par litre d’eau. Elle est utilisée pour vérifier la précision des déterminations de salinité et pour étalonner l’équipement utilisé dans ces déterminations.
Spécification
Concentration 30g/L
CAS 7647-14-5, 7732-18-5
Conditionnement Polyéthylène
Quantité 250 mL
Couleur Incolore
Formule moléculaire ClNa
Numéro MDL MFCD00003477
Synonyme Saline
Clé InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[Cl-]
Nom IUPAC sodium chloride
Poids moléculaire (g/mol) 58.44
CID PubChem 5234
ChEBI CHEBI:26710
Poids de la formule 58.44g/mol
Odeur Odorless
Densité 1.02g/mL
pH 6 to 8
Solubilité Soluble
Forme physique Liquide