Learn More
Solution de chlorure de sodium 0,1M (0,1N), concentré standard NIST, pour analyse volumétrique, Fisher Chemical
Code produit. 10508240
Click to view available options
Quantité:
1 AMP
6 AMP
Identifiants chimiques
CAS 7647-14-5
Formule moléculaire ClNa
Poids moléculaire (g/mol) 58.44
Numéro MDL MFCD00003477
Clé InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
CID PubChem 5234
ChEBI CHEBI:26710
Nom IUPAC sodium ; chlorure
SMILES [Na+].[Cl-]
Spécification
Forme physique Liquide
Quantité 6 AMP
Conditionnement Ampoule