Learn More
Chlorure de sodium, ReagentPlus™, Honeywell Code produit.: 15638140
Chlorure de sodium, ReagentPlus™, Honeywell
Code produit. 15638140 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
10 kg
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
Code produit. 15638140
Marque: Honeywell Research Chemicals S962510KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Qualité réactif, ≥ 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-14-5
Formule moléculaire ClNa
Poids moléculaire (g/mol) 58.44
Numéro MDL MFCD00003477
Clé InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
CID PubChem 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium chloride
Quantité 10 kg
Formule linéaire NaCl
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3534976
Nom IUPAC sodium chloride
Poids de la formule 58.44g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité ReagentPlus™
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chlorure de sodium, ReagentPlus™, Honeywell >