Learn More
Chlorure de sodium, puriss. p.a., Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium chloride |
Quantité | 500 g |
Formule linéaire | NaCl |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 3534976 |
Nom IUPAC | sodium chloride |
Poids de la formule | 58.44g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99.5% (AT) |
Qualité | puriss. p.a. |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chlorure de sodium, puriss. p.a., Honeywell Fluka™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu