Learn More
Chlorure de sodium, certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,5 %, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
6 x 500 g
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
1kg
25kg
4 pièces
500g
5kg
6 pièces
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 1,465°C |
| Nom chimique ou matériau | Sodium chloride |
| Point de fusion | 801°C (literature) |
| Note relative au nom | Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5% |
| % max. CAS | ≤100.0000% |
| Quantité | 6 x 1 kg |
| Formule linéaire | NaCl |
| Beilstein | 3534976 |
| Nom IUPAC | sodium chloride |
| Poids de la formule | 58.44 |
| Afficher plus |