Learn More
Chlorure de sodium, Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, Ph. Eur., USP, 99,0 à 100,5 % (calc. à la substance séchée), ≤ 0,00002 % Al, Honeywell Fluka™
Code produit. 15671300
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
10 kg
25 kg
32 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, Ph. Eur., USP, 99,0 à 100,5 % (calc. à la substance séchée), ≤ 0,00002 % Al
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-14-5
Formule moléculaire ClNa
Poids moléculaire (g/mol) 58.44
Numéro MDL MFCD00003477
Clé InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
CID PubChem 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Chloride
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph. Eur.,BP, USP
Quantité 10 kg
Formule linéaire NaCl
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3534976
Nom IUPAC sodium chloride
Poids de la formule 58.44g/mol
Pourcentage de pureté 99 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Qualité puriss.