Learn More
Chlorure de sodium, pur, 26 % ca. de solution dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Marque:  Thermo Scientific Acros 387640025
47.80 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10370244
  • 48.04€ / 2.50L
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Sodium chloride
Incolore
2.5 L
NaCl
15,8734
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
sodium ; chlorure
5234
58.44
25 to 28%
1.202
7647-14-5, 7732-18-5
Liquide
ClNa
MFCD00003477
sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
[Na+].[Cl-]
58.44
CHEBI:26710
Pures
Flacon en verre
1.2020g/mL
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Sodium chloride, ca. 26% solution in water