Learn More
Chlorure de sodium, Fisher BioReagents™
Code produit. p-2410158
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Seau en PE
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
Code produit. 10316943
Marque: Fisher BioReagents BP3581
Demander un format en vrac ou personnalisé
Chlorure de sodium
Le chlorure de sodium est l’un des principaux composants de nombreux milieux et tampons d’électrophorèse et de biologie moléculaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-14-5
Formule moléculaire ClNa
Poids moléculaire (g/mol) 58.44
Numéro MDL MFCD00003477
Clé InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
CID PubChem 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Spécification
Point d’ébullition 1461°C
Nom chimique ou matériau Sodium Chloride
Point de fusion 801°C
Couleur Blanc
pH 5.0 to 8.0
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage ≥99.0 %
Notes de pourcentage du dosage (Base sèche) > 99,5 %
Merck Index 15, 8734
Nom IUPAC sodium ; chlorure
Poids de la formule 58.44
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Identification Pass Test
Conditionnement Flacon poly
Tension de vapeur 1mmHg at 440°C
Densité 2.165g/cm³