Learn More
Chlorure de sodium, Fisher BioReagents™
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Seau en PE
Description
Chlorure de sodium
Le chlorure de sodium est l’un des principaux composants de nombreux milieux et tampons d’électrophorèse et de biologie moléculaire.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 1461°C |
Nom chimique ou matériau | Sodium Chloride |
Point de fusion | 801°C |
Couleur | Blanc |
pH | 5.0 to 8.0 |
Forme physique | Solide |
Quantité | 2.5 kg |
Plage de pourcentage du dosage | ≥99.0 % |
Notes de pourcentage du dosage | (Base sèche) > 99,5 % |
Merck Index | 15, 8734 |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chlorure de sodium, Fisher BioReagents™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu