Learn More
Chlorure de sodium, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10127853 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Tambour en fibre
Conditionnement:
1kg
25kg
5kg
Code produit. 10127853
Marque: Thermo Scientific Acros 194090010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58.44 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-14-5
Formule moléculaire ClNa
Poids moléculaire (g/mol) 58.44
Numéro MDL MFCD00003477
Clé InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
CID PubChem 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Spécification
Point d’ébullition 1461.0°C
Nom chimique ou matériau Sodium chloride
Point de fusion 801.0°C
Couleur Blanc
pH 5.0 to 8.0 (5%, H<2O, at 20°C)
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 1 kg
Formule linéaire NaCl
Fieser 13,280
Merck Index 15, 8734
Informations sur la solubilité Solubility in water: 360g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol (1g/10mL), ammonia, slightly soluble in alcohol, nearly insoluble in hydrochloric acid
Nom IUPAC sodium ; chlorure
Poids de la formule 58.44
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Qualité Extra pur
Conditionnement Bouteille en plastique