Learn More
Chlorure de sodium, extra pur, SLR, Fisher Chemical
18.74 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Spécification
Point d’ébullition | 1461°C |
Point de fusion | 801°C |
CAS | 7647-14-5 |
Couleur | Blanc |
pH | 5.0 to 8.0 |
Forme physique | Solide |
Quantité | 1 kg |
Formule moléculaire | ClNa |
Numéro MDL | MFCD00003477 |
Synonyme | sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex |