Learn More
Chlorure de sodium, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. p-7073512 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
3kg
500g
5kg
Code produit. 10616082
Marque: Fisher Chemical S/3120/53
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
Identifiants chimiques
CAS 7647-14-5
Formule moléculaire ClNa
Poids moléculaire (g/mol) 58.44
Numéro MDL MFCD00003477
Clé InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
CID PubChem 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Spécification
Point d’ébullition 1461°C
Point de fusion 801°C
Couleur Blanc
pH 5.0 to 8.0
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Nom IUPAC sodium ; chlorure
Poids de la formule 58.44g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Tension de vapeur 1mmHg 865